Documents
333557
Sigma-Aldrich
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
α-(Trimethylsilyl)vinyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(Br)Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.13
Numéro Beilstein :
1742258
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
124 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
Clé InChI
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)