Principaux documents
456578
Sigma-Aldrich
Poly(1,3-propylene glutarate)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
Synonyme(s) :
Poly(trimethylene glutarate)
About This Item
Formule linéaire :
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Poids mol.
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
Température de transition
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
Chaîne SMILES 
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
Clé InChI
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable