Principaux documents
456381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.