Principaux documents
454168
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4′-(phenylethynyl)benzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C≡CC6H4COC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H13FO/c22-20-14-12-19(13-15-20)21(23)18-10-8-17(9-11-18)7-6-16-4-2-1-3-5-16/h1-5,8-15H
Clé InChI
SKWWXACONTVUHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Endgroup substituent effects on the rate/extent of network formation and adhesion for phenylethynyl-terminated poly (arylene ether sulfone) oligomers.
Ayambem A, et al.
Polymer, 41(13), 5109-5124 (2000)
Synthesis and Characterization of Hyperbranched Poly (Arylene-Ether-Ketone-Imide)s Containing Phenylethynyl Groups.
Wang DH, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(1), 793-794 (2005)
New hexaarylbenzene-containing di-and tetrafluoroarenes.
Keshtov ML, et al.
Russian Chemical Bulletin, 54(8), 1939-1941 (2005)