Principaux documents
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: germanium
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Clé InChI
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup