447447
(4S,5R)-(−)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]23/D −57±4°, c = 2 in chloroform (or methanol)
Pf
227-232 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable