Principaux documents
446416
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(C2H5)(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
pb
185 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O4/c1-4-15(13(16)18-5-2,14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
PKRVDBARWFJWEB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
STABILITY OF 2-THIOPHENOBARBITAL AND ITS N-METHYL DERIVATIVES IN THE PRESENCE OF ?-CYCLODEXTRIN.
?UCHOWSKI G, et al.
Acta Poloniae Pharmaceutica, 62(5), 335-340 (2005)
The Phenylation of Esters by Reaction with Bromobenzene and Sodium Amide.
Leake WW and Levine R.
Journal of the American Chemical Society, 81(7), 1627-1630 (1959)
Recovery of Arenes Containing Keto or Ester Groups by the Electrochemical Reduction of Their Respective Cyclopentadienyliron Complexes.
Abd-El-Aziz AS, et al.
Synthetic Communications, 19(11-12), 1865-1870 (1989)