Principaux documents
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
50 G
136.00 CHF
136.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
136.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
<5% water
Pf
265-270 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves