Principaux documents
443743
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
97%
5 ML
58.40 CHF
58.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
58.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CF=CF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
95-98 °C (lit.)
Densité
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
Clé InChI
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is a fluorinated building block. It reacts with potassium hydroxide in the presence of tetrabutylammonium bromide (a phase transfer catalyst) to afford 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene.[1]
Application
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene may be used in the preparation of 1,1,2-trifluoro-1-butene, via reaction with KOH in the presence of phase-transfer catalyst, tetrabutylammonium bromide.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)