442542
Methylmercury(II) iodide
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Pf
145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Hg]I
InChI
1S/CH3.Hg.HI/h1H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
JVDIOYBHEYUIBM-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges