Principaux documents
442089
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromopalladate(II)
Synonyme(s) :
Dipotassium palladium tetrabromide, Dipotassium tetrabromopalladate, Palladium potassium bromide (PdK2 Br4 ), Potassium tetrabromopalladate
About This Item
Formule linéaire :
K2PdBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme:
crystalline
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Br[Pd--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
RIURRBMISBBRGH-UHFFFAOYSA-J
Application
Potassium tetrabromopalladate(II) may be used along with (COD)PdCl2 and C3-symmetric N,N′,N′′-tris(2-pyridinylmethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide (L) to prepare Pd6L4-type neutral coordination cages.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Potassium tetrabromopalladate (II).
Martin DS, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 31(10), 2538-2539 (1975)
Photoreaction of adsorbed diiodomethane: halide effects of a series of neutral palladium (ii) coordination cages.
Noh TH, et al.
Dalton Transactions, 45(23), 9574-9581 (2016)