Principaux documents
436100
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
Densité
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clé InChI
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter