Documents
436089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Densité
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.
Application
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be employed for the synthesis of diaryl ether, 2-(3,5-dimethoxyphenoxy)-6-(trifluoromethyl)- benzonitrile and substituted benzo[b]thiophene-2-carboxylates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)