Principaux documents
436054
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride trihydrate
99%
Synonyme(s) :
Indium trifluoride trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
InF3 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
Clé InChI
FRJQEDQNNQVYRT-UHFFFAOYSA-K
Application
Promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Loh T-P. et al.
Synlett, 369-369 (1998)