Principaux documents
432857
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Synonyme(s) :
Disodium Tetrachloroplatinate Hydrate, Platinum(II) sodium chloride, Sodium chloroplatinate(II)
1 G
172.00 CHF
5 G
681.00 CHF
172.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
172.00 CHF
5 G
681.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Na2PtCl4·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.87 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
172.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Degree of hydration, ~1
Pt, 48%
Concentration
≤49.8% Pt (gravimetric)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.H2O.Pt/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
Clé InChI
GIEPPPFPHULPBK-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhiwei Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4364-4370 (2015-06-20)
Low molecular weight P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer (poly(2-vinlypyridine)-block-polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)] is doped with copper chloride and microphase separated into lamellar line patterns with ultrahigh area density. Salt-doped P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer is self-assembled on the top of the nanoimprinted photoresist template, and metallic nanowires