432229
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Densité
1.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
Clé InChI
CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup