Principaux documents
43118
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −55.0±4.0°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Pf
68-71 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CN1CCC[C@@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Clé InChI
XIJAGFLYYNXCAB-QGZVFWFLSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable