Key Documents
425729
Sigma-Aldrich
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
≥97%
Synonyme(s) :
Terbium tris(trifluoromethanesulfonate), Terbium tritriflate, Terbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid terbium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)3Tb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
606.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Pertinence de la réaction
core: terbium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Tb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable