Principaux documents
423629
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(11(12)13)6(10)5(9)4(2)8/h1H,10H2
Clé InChI
ILENVKAVEFKZSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline is an aniline derivative. It is a building block used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable