Key Documents
422576
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
151-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-12(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-14-11(10)13(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Clé InChI
YERHKEWRHQIXFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid is a pyridine derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Application
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 5-methyl-N-aryl substituted-1,3-oxazolidine-2,4-dione derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and antitubercular activity of 5-methyl-N-aryl substituted oxazolidine dione derivatives.
International Journal of Pharmaceutical Archive, 2(5), 95-102 (2013)