422517
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
51-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)nc(OC)n1
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-10-5-4-6(11-2)9-7(8-5)12-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
RJVAFLZWVUIBOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable