422436
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4660 (lit.)
pb
76-78 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup