Principaux documents
422215
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
163-165 °C (lit.)
Densité
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-11-4/h1-3H
Clé InChI
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(Trifluoroacetyl)thiophene is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. Its asymmetric reduction to alcohols with moderate enantioselectivities catalyzed by Arabidopsis thaliana seedlings has been reported.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Arabidopsis thaliana: a novel biocatalyst for asymmetric reductions.
Plant Biotechnology, 28(1), 77-82 (2011)