Principaux documents
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
98%
Synonyme(s) :
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
500 ML
122.00 CHF
122.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
122.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)