Principaux documents
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanone
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
85 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup