418463
2-Iodobenzoic acid
≥99%, purified by sublimation
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Produit purifié par
sublimation
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- One-pot synthesis of hypervalent iodine reagent in the presence of trichloroisocyanuric acid (oxidant). This reagent is employed for the electrophilic trifluoromethylation reactions.
- Synthesis of 1-arylbenziodoxolones.
- Synthesis of isocoumarin.
- Preparation of 2-iodoxybenzoic acid, using oxone (2KHSO5-KHSO4-K2SO4).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3