416576
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
98%
About This Item
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
166-168 °C (lit.)
Densité
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
Clé InChI
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup