413305
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether
Synonyme(s) :
Triphenylolmethane triglycidyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
InChI
1S/C28H28O6/c1-7-22(29-13-25-16-32-25)8-2-19(1)28(20-3-9-23(10-4-20)30-14-26-17-33-26)21-5-11-24(12-6-21)31-15-27-18-34-27/h1-12,25-28H,13-18H2
Clé InChI
IGZBSJAMZHNHKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable