Principaux documents
41308
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl cyanide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzoyl-D-allononitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H21NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.46
Beilstein:
1443499
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](C#N)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7/c28-16-21-23(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)24(35-27(31)20-14-8-3-9-15-20)22(33-21)17-32-25(29)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21-24H,17H2/t21-,22+,23-,24+/m0/s1
Clé InChI
OFMYTVNDIRTGMR-UARRHKHWSA-N
Autres remarques
Building block for C-nucleoside synthesis[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M. Manferdini et al.
Tetrahedron, 58, 1005-1005 (2002)
A. Dondoni et al.
Helvetica Chimica Acta, 85, 3331-3331 (2002)
P.J. Dudfield et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2937-2937 (1999)