Principaux documents
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinemethanol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.528
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves