412430
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.5 solution
10 wt. % in methanol
Synonyme(s) :
PAMAM G3.5
About This Item
Produits recommandés
Description
sodium carboxylate surface groups
Niveau de qualité
Forme
solution
Poids mol.
generation 3.5
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
64
Indice de réfraction
n20/D 1.346
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.81 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.