Principaux documents
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CHOD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Description générale
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.[1]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.