Principaux documents
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
Synonyme(s) :
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
Clé InChI
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup