Principaux documents
405299
Sigma-Aldrich
m-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.956 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter