Principaux documents
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
5 ML
88.10 CHF
88.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
88.10 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
Clé InChI
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder octadecane
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter