Principaux documents
404675
Sigma-Aldrich
Isophorone oxide
99%
Synonyme(s) :
2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethylcyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxycyclohexanone, 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, Epoxyisophorone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
75-76 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)C2OC2(C)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-8(2)4-6(10)7-9(3,5-8)11-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ROTNQFPVXVZSRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and