Principaux documents
402680
Sigma-Aldrich
Chromium carbide
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
Cr3C2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
Clé InChI
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable