Principaux documents
401307
Sigma-Aldrich
Sodium metatitanate
−200 mesh
Synonyme(s) :
Sodium titanium oxide
50 G
188.00 CHF
188.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
188.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Na2Ti3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
188.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Taille des particules
−200 mesh
Densité
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
Clé InChI
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
  • Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
  • Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
  • Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
  • Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable