Principaux documents
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Synonyme(s) :
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
About This Item
Formule linéaire :
VCl3 · 3C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Essai
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable