Documents
394998
Supelco
N,N-Diméthylformamide dipropyl acétal
for GC derivatization, LiChropur
Synonyme(s) :
1,1-Dipropoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Dipropoxytriméthylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro Beilstein :
1098524
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
Application
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to