Principaux documents
394017
Sigma-Aldrich
Zinc trifluoroacetate hydrate
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid zinc salt
5 G
41.20 CHF
41.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
41.20 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Zn(CF3COO)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
41.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Composition
Zn, ≤21.8% EDTA titration
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications