Documents
393975
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 thiocyanate
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ND4SCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
152-154 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[S-]C#N.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3/i/hD4
Clé InChI
SOIFLUNRINLCBN-JBISRTOLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable