393967
(S)-(−)-1-Octyn-3-ol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup