Documents
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
181-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
Clé InChI
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable