Key Documents
392944
Sigma-Aldrich
Allyl chloroacetate
98%
Synonyme(s) :
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
164 °C/265 mmHg (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup