Principaux documents
392308
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidinecarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Oxo-1,5-imidazolidinedicarboxylic acid 1-benzyl ester
5 G
139.00 CHF
139.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
139.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
Pf
189 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Application
Z-protected imidazolidinone for sequential N-alkylation.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K Hayashi et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 289-297 (1989-02-01)
(4S)-1-Alkyl-3-[[N-(carboxyalkyl)amino]acyl]-2-oxoimidazolidine-4- carboxylic acid derivatives (3) were prepared by two methods. Their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activities and antihypertensive effects were evaluated, and the structure-activity relationships were discussed. The dicarboxylic acids 3a-n possessing S,S,S configuration showed potent in vitro ACE