Principaux documents
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
1 G
95.80 CHF
95.80 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
95.80 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
95.80 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
pb
297 °C (lit.)
Pf
88-90 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup