Principaux documents
38811
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Fmoc-amino)-2-methylpropionic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(S)-Fmoc-β2-Homoala-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Beilstein:
8008600
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥95.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)10-20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
BMUDOYSTGJHGNI-LBPRGKRZSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of β-peptides.[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G. Guichard, S. Abele, D. Seebach
Helvetica Chimica Acta, 81, 187-187 (1998)