Principaux documents
387606
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxypurine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
173-175 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
Clé InChI
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable