Documents
386421
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylmaleimide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Xiaofeng Zhao et al.
Analytica chimica acta, 1037, 274-280 (2018-10-08)
Ratiometric quantitation is used in mass spectrometry to account for variations in ionization efficiencies due to heterogenous sample matrixes. Isotopes are most commonly used to achieve ratiometric quantitation because of their ability to co-elute chromatographically with each other and to